Learn More
2-clorofenol D4 (3,4,5,6 D4), Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chlorophenol-3,4,5,6-D4 |
| CAS | 93951-73-6 |
| Fórmula molecular | C6 2H4 H Cl O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Phen-2,3,4,5-d4-ol, 6-chloro- (9CI), 2-Chlorophenol D4, 2-Chlorophenol (ring-D4), 2-Chloro-3,4,5,6-tetradeuteriophenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5ClO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H/i1D,2D,3D,4D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(Cl)c(O)c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-3,4,5,6-tetradeuteriofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 132.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.028 g/mol |