Learn More
2-clorofenol-d4, TRC
Código de producto. 30365049
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30365049 50 mg 50 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30365049 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC99314850MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorophenol-3,4,5,6-D4
CAS 93951-73-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C6 2H4 H Cl O
Cantidad 50 mg
Sinónimo Phen-2,3,4,5-d4-ol, 6-chloro- (9CI), 2-Chlorophenol D4, 2-Chlorophenol (ring-D4), 2-Chloro-3,4,5,6-tetradeuteriophenol
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5ClO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H/i1D,2D,3D,4D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(Cl)c(O)c1[2H]
Nombre IUPAC 2-cloro-3,4,5,6-tetradeuteriofenol
Peso molecular (g/mol) 132.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.028
Porcentaje de pureza >95