CAS RN 93748-47-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Tetrahidro-2-[(2R)-1,1,2-trimetil-3-(fenilsulfonil)propoxi]-2H-pirano, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Tetrahidro-2-[(2R)-1,1,2-trimetil-3-(fenilsulfonil)propoxi]-2H-pirano, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.