Learn More
Tetrahidro-2-[(2R)-1,1,2-trimetil-3-(fenilsulfonil)propoxi]-2H-pirano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetrahydro-2-[(2R)-1,1,2-trimethyl-3-(phenylsulfonyl)propoxy]-2H-pyran |
| CAS | 93748-47-1 |
| Fórmula molecular | C17H26O4S |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H26O4S/c1-14(13-22(18,19)15-9-5-4-6-10-15)17(2,3)21-16-11-7-8-12-20-16/h4-6,9-10,14,16H,7-8,11-13H2,1-3H3/t14-,16?/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@H](CS(=O)(=O)c1ccccc1)C(C)(C)OC2CCCCO2 |
| Nombre IUPAC | 2-[(3R)-4-(bencenosulfonil)-2,3-dimetilbutan-2-il]oxioxano |
| Peso molecular (g/mol) | 326.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 326.1552 |