Learn More
Tetrahidro-2-[(2R)-1,1,2-trimetil-3-(fenilsulfonil)propoxi]-2H-pirano, TRC
Código de producto. 30425290
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30425290 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30425290 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2958205MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Tetrahydro-2-[(2R)-1,1,2-trimethyl-3-(phenylsulfonyl)propoxy]-2H-pyran
CAS 93748-47-1
Fórmula molecular C17H26O4S
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H26O4S/c1-14(13-22(18,19)15-9-5-4-6-10-15)17(2,3)21-16-11-7-8-12-20-16/h4-6,9-10,14,16H,7-8,11-13H2,1-3H3/t14-,16?/m0/s1
SMILES C[C@@H](CS(=O)(=O)c1ccccc1)C(C)(C)OC2CCCCO2
Nombre IUPAC 2-[(3R)-4-(bencenosulfonil)-2,3-dimetilbutan-2-il]oxioxano
Peso molecular (g/mol) 326.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.1552
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.