accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONNNNHNNO

CAS RN 93438-27-8

IUPAC Nombre: 4,6-bis(morpholin-4-yl)-N-phenyl-1,3,5-triazin-2-amine
Sinónimos: 4,6-bis(morpholin-4-yl)-N-phenyl-1,3,5-triazin-2-amine
Peso molecular (g/mol): 342.4
Fórmula molecular: C17H22N6O2
InChi Key: MKAUGKLCEXBZIA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C1CN(CCO1)C1=NC(=NC(NC2=CC=CC=C2)=N1)N1CCOCC1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados