Learn More
2-Anilino-4,6-di(4-morfolinil)-1,3,5-triazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15467525
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15467525 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15467525 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25741.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Anilino-4,6-di(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine
CAS 93438-27-8
Punto de fusión 171°C to 174°C
Fórmula molecular C17H22N6O2
Número MDL MFCD00272422
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-anilino-4,6-di 4-morpholinyl-1,3,5-triazine, ammt, 1,3,5-triazin-2-amine, 4,6-di-4-morpholinyl-n-phenyl, n-phenyl-4,6-dimorpholino-s-triazine-2-amine, 2-anilino-4,6-bis 4-morpholinyl-1,3,5-triazine, 4,6-dimorpholino-n-phenyl-1,3,5-triazin-2-amine, 4,6-dimorpholin-4-yl 1,3,5-triazin-2-yl phenylamine, 4,6-bis morpholin-4-yl-n-phenyl-1,3,5-triazin-2-amine
Clave InChI MKAUGKLCEXBZIA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COCCN1C2=NC(=NC(=N2)NC3=CC=CC=C3)N4CCOCC4
Nombre IUPAC 4,6-dimorfolin-4-il-N-fenil-1,3,5-triazina-2-amina
Peso molecular (g/mol) 342.403
PubChem CID 749680
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.4
Porcentaje de pureza 97%