accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OCH3OCH3O(E)

CAS RN 93-29-8

IUPAC Nombre: 2-methoxy-4-[(1E)-prop-1-en-1-yl]phenyl acetate
Sinónimos: isoeugenyl acetate
Peso molecular (g/mol): 206.24
Fórmula molecular: C12H14O3
InChi Key: IUSBVFZKQJGVEP-SNAWJCMRSA-N
SMILES: COC1=CC(\C=C\C)=CC=C1OC(C)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Concentración 
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados