Learn More
Acetato de isoeugenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isoeugenyl acetate |
| CAS | 93-29-8 |
| Fórmula molecular | C12 H14 O3 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Isoeugenol, acetate (6CI), Phenol, 2-methoxy-4-(1-propenyl)-, acetate (9CI), Phenol, 2-methoxy-4-propenyl-, acetate (7CI,8CI), 2-Methoxy-4-propenylphenyl acetate, 4-Acetoxy-3-methoxy-1-propenylbenzene, Acetylisoeugenol, Isoeugenyl acetate, NSC 46121, O-Acetylisoeugenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14O3/c1-4-5-10-6-7-11(15-9(2)13)12(8-10)14-3/h4-8H,1-3H3 |
| SMILES | COc1cc(C=CC)ccc1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de (2-metoxi-4-prop-1-enilfenilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 206.2378 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.0943 |