Learn More
Acetato de isoeugenol 1000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30317771
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30317771 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30317771 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14415200AL1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoeugenyl acetate
CAS 93-29-8
Nombres de analitos o componentes Isoeugenyl acetate
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C12 H14 O3
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Isoeugenol, acetate (6CI), Phenol, 2-methoxy-4-(1-propenyl)-, acetate (9CI), Phenol, 2-methoxy-4-propenyl-, acetate (7CI,8CI), 2-Methoxy-4-propenylphenyl acetate, 4-Acetoxy-3-methoxy-1-propenylbenzene, Acetylisoeugenol, Isoeugenyl acetate, NSC 46121, O-Acetylisoeugenol
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14O3/c1-4-5-10-6-7-11(15-9(2)13)12(8-10)14-3/h4-8H,1-3H3
SMILES COc1cc(C=CC)ccc1OC(=O)C
Nombre IUPAC Acetato de (2-metoxi-4-prop-1-enilfenilo)
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 206.2378
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.0943 g/mol