accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OCH2OCH3O

CAS RN 93-28-7

IUPAC Nombre: 2-methoxy-4-(prop-2-en-1-yl)phenyl acetate
Sinónimos: eugenyl acetate 1,3,4-eugenol acetate
Peso molecular (g/mol): 206.24
Fórmula molecular: C12H14O3
InChi Key: SCCDQYPEOIRVGX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC(CC=C)=CC=C1OC(C)=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados