Learn More
Acetato de 2-metoxi-4-(prop-2-enil)fenilo (acetileugenol), Mikromol™
Descripción
Acetato de 2-metoxi-4-(prop-2-enil)fenilo (acetileugenol)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetyl Eugenol |
| CAS | 93-28-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Acetyl Eugenol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H14 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Eugenol acetate (6CI), Phenol, 2-methoxy-4-(2-propenyl)-, acetate (9CI), Phenol, 4-allyl-2-methoxy-, acetate (7CI,8CI), 2-Methoxy-4-(2-propenyl)phenol acetate, 4-Allyl-2-methoxyphenyl acetate, Aceteugenol, Acetyleugenol, Eugenyl acetate, NSC 1242, O-Acetyleugenol, Phenol, 2-methoxy-4-(2-propen-1-yl)-, 1-acetate, Eugenol Imp. I (EP), Eugenol Impurity I |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14O3/c1-4-5-10-6-7-11(15-9(2)13)12(8-10)14-3/h4,6-8H,1,5H2,2-3H3 |
| SMILES | COc1cc(CC=C)ccc1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | acetato de (2-metoxi-4-prop-2-enilfenilo) |
| Mostrar más |