Learn More
Acetato de eugenol 1000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30324630
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30324630 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30324630 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13395100AL1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetyl Eugenol
CAS 93-28-7
Nombres de analitos o componentes Acetyl Eugenol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H14 O3
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Eugenol acetate (6CI), Phenol, 2-methoxy-4-(2-propenyl)-, acetate (9CI), Phenol, 4-allyl-2-methoxy-, acetate (7CI,8CI), 2-Methoxy-4-(2-propenyl)phenol acetate, 4-Allyl-2-methoxyphenyl acetate, Aceteugenol, Acetyleugenol, Eugenyl acetate, NSC 1242, O-Acetyleugenol, Phenol, 2-methoxy-4-(2-propen-1-yl)-, 1-acetate, Eugenol Imp. I (EP), Eugenol Impurity I
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14O3/c1-4-5-10-6-7-11(15-9(2)13)12(8-10)14-3/h4,6-8H,1,5H2,2-3H3
SMILES COc1cc(CC=C)ccc1OC(=O)C
Nombre IUPAC acetato de (2-metoxi-4-prop-2-enilfenilo)
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 206.24
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.0943 g/mol