CAS RN 914465-68-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
N-[[2'-(1H-Tetrazol-5-il)[1,1'-bifenil]-4-il]metil]pentanamida, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2
N-((2'-(1H-Tetrazol-5-il)-[1,1'-bifenilo]-4-il)metil)pentanamida, TRC
CAS: 914465-68-2 Fórmula molecular: C19 H21 N5 O Peso molecular (g/mol): 335.4 Sinónimo: Pentanamide, N-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-,Pentanamide, N-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]- (9CI),N-[[2'-(2H-Tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]pentanamide,Valsartan-desvalyl Nombre IUPAC: N-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]pentanamida SMILES: CCCCC(=O)NCc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3