Learn More
N-[[2'-(1H-Tetrazol-5-il)[1,1'-bifenil]-4-il]metil]pentanamida, Mikromol™
Descripción
N-[[2'-(1H-Tetrazol-5-il)[1,1'-bifenil]-4-il]metil]pentanamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-((2'-(1H-Tetrazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)pentanamide |
| CAS | 914465-68-2 |
| Nombres de analitos o componentes | N-((2'-(1H-Tetrazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)pentanamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19 H21 N5 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Pentanamide, N-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, Pentanamide, N-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]- (9CI), N-[[2'-(2H-Tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]pentanamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H21N5O/c1-2-3-8-18(25)20-13-14-9-11-15(12-10-14)16-6-4-5-7-17(16)19-21-23-24-22-19/h4-7,9-12H,2-3,8,13H2,1H3,(H,20,25)(H,21,22,23,24) |
| SMILES | CCCCC(=O)NCc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3 |
| Nombre IUPAC | N-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]pentanamida |
| Mostrar más |