Learn More
N-((2'-(1H-Tetrazol-5-il)-[1,1'-bifenilo]-4-il)metil)pentanamida, TRC
Código de producto. 17917904
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17917904 10 mg 10 miligramos
17917534 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17917904 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT28396510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 914465-68-2
Fórmula molecular C19 H21 N5 O
Peso molecular (g/mol) 335.4
Sinónimo Pentanamide, N-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, Pentanamide, N-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]- (9CI), N-[[2'-(2H-Tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]pentanamide, Valsartan-desvalyl
Nombre IUPAC N-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]pentanamida
SMILES CCCCC(=O)NCc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-((2'-(1H-Tetrazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)pentanamide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H21N5O/c1-2-3-8-18(25)20-13-14-9-11-15(12-10-14)16-6-4-5-7-17(16)19-21-23-24-22-19/h4-7,9-12H,2-3,8,13H2,1H3,(H,20,25)(H,21,22,23,24)
Formula Weight (peso de la fórmula) 335.1746