accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 91421-42-0

IUPAC Nombre: (19R)-19-ethyl-19-hydroxy-8-nitro-17-oxa-3,13-diazapentacyclo[11.8.0.0²,¹¹.0⁴,⁹.0¹⁵,²⁰]henicosa-1(21),2(11),3,5,7,9,15(20)-heptaene-14,18-dione
Sinónimos: rubitecan
Peso molecular (g/mol): 393.36
Fórmula molecular: C20H15N3O6
InChi Key: VHXNKPBCCMUMSW-HXUWFJFHSA-N
SMILES: CC[C@]1(O)C(=O)OCC2=C1C=C1N(CC3=C1N=C1C=CC=C(C1=C3)[N+]([O-])=O)C2=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados