Learn More
Rubitecan, TRC
Código de producto. 30412417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30412417 2 mg 2 miligramos
1 options
Código de producto. 30412417 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR7015002MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Nitro-20(S)-Camptothecin
CAS 91421-42-0
Fórmula molecular C20 H15 N3 O6
Cantidad 2 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H15N3O6/c1-2-20(26)13-7-16-17-10(8-22(16)18(24)12(13)9-29-19(20)25)6-11-14(21-17)4-3-5-15(11)23(27)28/h3-7,26H,2,8-9H2,1H3/t20-/m0/s1
SMILES CC[C@@]1(O)C(=O)OCC2=C1C=C3N(Cc4cc5c(cccc5nc34)[N+](=O)[O-])C2=O
Peso molecular (g/mol) 393.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.0961