Learn More
MedChemExpress Rubitecan
Código de producto. 16445838
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16445838 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16445838 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY13744
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Rubitecan (RFS 2000), a Camptothecin derivative, is an orally active topoisomerase I inhibitor with broad antitumor activity, and induces protein-linked DNA single-strand breaks, thereby blocking DNA and RNA synthesis in dividing cells.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 393.35 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 91421-42-0
Tipo de producto Natural Products
Pureza 98.07%
Solubilidad DMSO : 125 mg/mL (317.78 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo RFS 2000∣ 9-Nitrocamptothecin
Objetivo Topoisomerase