Learn More
MedChemExpress Rubitecan
Código de producto. 16451987
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
50 mg
Código de producto.
16451987 50 mg
1 options
Código de producto. 16451987 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY13744
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
MedChemExpress Rubitecan (RFS 2000), a Camptothecin derivative, is an orally active topoisomerase I inhibitor with broad antitumor activity, and induces protein-linked DNA single-strand breaks, thereby blocking DNA and RNA synthesis in dividing cells.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 393.35 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 91421-42-0
Tipo de producto Natural Products
Pureza 98.07%
Solubilidad DMSO : 125 mg/mL (317.78 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo RFS 2000∣ 9-Nitrocamptothecin
Objetivo Topoisomerase