accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NONBr

CAS RN 910037-14-8

IUPAC Nombre: 7-bromo-4-methyl-2H,3H,4H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine
Sinónimos: 7-bromo-4-methyl-2H,3H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine
Peso molecular (g/mol): 229.08
Fórmula molecular: C8H9BrN2O
InChi Key: KPGNYZHIKPSZMS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN1CCOC2=CC(Br)=CN=C12

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados