Learn More
7-Bromo-4-metil-3,4-dihidro-2H-pirido[3,2-b][1,4]oxazina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10758825
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10758825 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10758825 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC62010DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Bromo-4-methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine
CAS 910037-14-8
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C8H9BrN2O
Número MDL MFCD09025911
Cantidad 1 g
Sinónimo 7-bromo-4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine, 7-bromo-4-methyl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine, pubchem17432, 7-bromo-4-methyl-2h,3h-pyridino 2,3-e 1,4-oxazine
Clave InChI KPGNYZHIKPSZMS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1CCOC2=CC(=CN=C21)Br
Nombre IUPAC 7-bromo-4-metil-2,3-dihidropirido[3,2-b][1,4]oxazina
Peso molecular (g/mol) 229.077
PubChem CID 24229649
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.08
Porcentaje de pureza 95%