accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNNHOOH3CNNOH3C

CAS RN 901245-65-6

IUPAC Nombre: N-[1,3-dimethyl-2-oxo-6-(piperidin-1-yl)-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-5-yl]-2-methoxybenzamide
Sinónimos: N-[1,3-dimethyl-2-oxo-6-(piperidin-1-yl)-1,3-benzodiazol-5-yl]-2-methoxybenzamide
Peso molecular (g/mol): 394.48
Fórmula molecular: C22H26N4O3
InChi Key: LTUGYAOMCKNTGG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=CC=C1C(=O)NC1=C(C=C2N(C)C(=O)N(C)C2=C1)N1CCCCC1
Forma física 
  • (3)
  • (1)
Grado 
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados