Learn More
GSK-5959, MedChemExpress
Código de producto. 16443587
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16443587 50 mg 50 miligramos
16437568 10 mg 10 miligramos
16400048 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16443587 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18665
MedChemExpress GSK-5959 is a potent, selective and cell permeable BRPF1 bromodomain inhibitor with an IC50 of ∼ 80 nM.
GSK-5959 is a potent, selective and cell permeable BRPF1 bromodomain inhibitor with an IC50 of ∼ 80 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK-5959
CAS 901245-65-6
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H26N4O3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 13 mg/mL (32.96 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(NC1=C(N2CCCCC2)C=C(N3C)C(N(C)C3=O)=C1)C4=CC=CC=C4OC
Peso molecular (g/mol) 394.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.47
Porcentaje de pureza 98.29%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death