Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | GSK-5959 |
| CAS | 901245-65-6 |
| Sinónimo | N-[2,3-dihidro-1,3-dimetil-2-oxo-6-(1-piperidinil)-1 H-benzimidazol-5-il]-2-metoxi-benzamida |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula molecular | C22 H26 N4 O3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 394,47 |
| Forma física | Sólido |
| Tipo de producto | Reactivo |
| Pureza | 95% |