accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOClCl

CAS RN 90-97-1

IUPAC Nombre: bis(4-chlorophenyl)methanol
Sinónimos: bis(4-chlorophenyl)methanol
Peso molecular (g/mol): 253.12
Fórmula molecular: C13H10Cl2O
InChi Key: PHUYGURFBULKPA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(C1=CC=C(Cl)C=C1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados