Learn More
4,4'-Diclorobenzhidrol, 98 %
Código de producto. 11377665
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11377665 100 g 100 g
11357665 5 g 5 g
11367665 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11377665 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02327.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 4,4′-diclorobenzhidrol es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90-97-1
Fórmula molecular C13H10Cl2O
Peso molecular (g/mol) 253.12
Número MDL MFCD00000629
Clave InChI PHUYGURFBULKPA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4'-dichlorobenzhydrol, bis 4-chlorophenyl methanol, p,p'-dichlorobenzhydrol, unii-cr5kh591g4, benzenemethanol, 4-chloro-.alpha.-4-chlorophenyl, bis 4-chlorophenyl methan-1-ol, 4,4'-dichloro-a-phenylbenzylic alcohol, bis 4-chlorphenyl methanol, 4,4'-dichloro-alpha-phenylbenzylic alcohol, 4,4-dicholobenzhydrol
PubChem CID 7033
Nombre IUPAC bis(4-clorofenil)metanol
SMILES OC(C1=CC=C(Cl)C=C1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Dichlorobenzhydrol
Punto de fusión 91°C to 93°C
Cantidad 100 g
Beilstein 1878717
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.13
Porcentaje de pureza 98%