Learn More
4,4'-Diclorobenzhidrol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DBH |
| CAS | 90-97-1 |
| Fórmula molecular | C13 H10 Cl2 O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Benzenemethanol, 4-chloro-α-(4-chlorophenyl)- (9CI, ACI), 4-Chloro-α-(4-chlorophenyl)benzenemethanol (ACI), Benzhydrol, 4,4'-dichloro- (6CI, 7CI, 8CI), 4,4'-Dichlorobenzhydrol, 4,4'-Dichlorobenzhydryl alcohol, 4,4'-Dichlorodiphenylcarbinol, Bis(4-chlorophenyl)methanol, Bis(p-chlorophenyl)methanol, DBH, DBH (degradation product), NSC 121779, NSC 5250, p,p'-Dichlorobenzhydrol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H10Cl2O/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8,13,16H |
| SMILES | OC(c1ccc(Cl)cc1)c2ccc(Cl)cc2 |
| Nombre IUPAC | bis(4-clorofenil)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 253.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 252.0109 |