accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3CH3H3COONHO

CAS RN 89711-08-0

IUPAC Nombre: tert-butyl N-(2-oxoethyl)carbamate
Sinónimos: tert-butyl N-(2-oxoethyl)carbamate
Peso molecular (g/mol): 159.19
Fórmula molecular: C7H13NO3
InChi Key: ACNRTYKOPZDRCO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)NCC=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados