Learn More
N-Boc-2-aminoacetaldehído (grado técnico), TRC
Código de producto. 30333456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
30333456 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30333456 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB60060025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material N-Boc-2-aminoacetaldehyde (Technical Grade)
CAS 89711-08-0
Fórmula molecular C7H13NO3
Cantidad 25 g
Sinónimo (2-Oxoethyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, (tert-Butoxycarbonylamino)acetaldehyde, 1,1-Dimethylethyl 2-oxoethylcarbamate, 2-(tert-Butoxycarbonylamino)ethanal, 2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]acetaldehyde, Boc-aminoacetaldehyde, N-(2-Oxoethyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)aminoacetaldehyde, N-(tert-Butyloxycarbonyl)aminoacetaldehyde, N-Boc-2-aminoacetaldehyde, N-Boc-glycinal, N-tert-Butoxycarbonylglycinal, tert-Butyl (2-Oxoethyl)carbamate, tert-Butyl N-(2-Oxoethyl)carbamate
Fórmula InChI InChI=1S/C7H13NO3/c1-7(2,3)11-6(10)8-4-5-9/h5H,4H2,1-3H3,(H,8,10)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC=O
Nombre IUPAC N-(2-oxoetil)carbamato de terc-butilo
Peso molecular (g/mol) 159.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.0895
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.