Learn More
N-Boc-2-aminoacetaldehído (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Boc-2-aminoacetaldehyde (Technical Grade) |
| CAS | 89711-08-0 |
| Fórmula molecular | C7H13NO3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | (2-Oxoethyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, (tert-Butoxycarbonylamino)acetaldehyde, 1,1-Dimethylethyl 2-oxoethylcarbamate, 2-(tert-Butoxycarbonylamino)ethanal, 2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]acetaldehyde, Boc-aminoacetaldehyde, N-(2-Oxoethyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)aminoacetaldehyde, N-(tert-Butyloxycarbonyl)aminoacetaldehyde, N-Boc-2-aminoacetaldehyde, N-Boc-glycinal, N-tert-Butoxycarbonylglycinal, tert-Butyl (2-Oxoethyl)carbamate, tert-Butyl N-(2-Oxoethyl)carbamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H13NO3/c1-7(2,3)11-6(10)8-4-5-9/h5H,4H2,1-3H3,(H,8,10) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCC=O |
| Nombre IUPAC | N-(2-oxoetil)carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 159.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.0895 |