accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NHNNHCH3CH3H3CNSH3CN

CAS RN 886-50-0

IUPAC Nombre: N2-tert-butyl-N4-ethyl-6-(methylsulfanyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Sinónimos: shortstop igran epa pesticide chemical code 080813 short-stop E igran 500 terbutryn terbutrin terbutrex caswell no. 125D clarosan
Peso molecular (g/mol): 241.36
Fórmula molecular: C10H19N5S
InChi Key: IROINLKCQGIITA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCNC1=NC(NC(C)(C)C)=NC(SC)=N1
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (4)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Concentración 
  • (2)
Grado 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)