Learn More
Terbutryn, MedChemExpress
Código de producto. 16442296
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
16442296 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 16442296 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1991
MedChemExpress Terbutryn is a selective herbicide and a triazine compound.
Terbutryn is a selective herbicide and a triazine compound.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terbutryn
CAS 886-50-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H19N5S
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (414.32 mM)
SMILES CSC1=NC(NC(C)(C)C)=NC(NCC)=N1
Peso molecular (g/mol) 241.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.36
Porcentaje de pureza 98.88%
Grado Research
Forma física Solid