Learn More
Terbutrina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Terbutryn |
| CAS | 886-50-0 |
| Fórmula molecular | C10 H19 N5 S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Terbutryn, 1,3,5-Triazine-2,4-diamine','N2-(1,1-dimethylethyl)-N4-ethyl-6-(methylthio)-, 1,3,5-Triazine-2,4-diamine','N-(1,1-dimethylethyl)-N'-ethyl-6-(methylthio)- (9CI), s-Triazine','2-(tert-butylamino)-4-(ethylamino)-6-(methylthio)- (7CI,8CI), N2-(1,1-Dimethylethyl)-N4-ethyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 2-Ethylamino-4-methylthio-6-tert-butylamino-1,3,5-triazine, 2-Methylmercapto-4-ethylamino-6-tert-butylamino-1,3,5-triazine, 2-Methylthio-4-ethylamino-6-tert-butylamino-s-triazine, 2-Methylthio-4-tert-butylamino-6-ethylamino-s-triazine, 2-tert-Butylamino-4-ethylamino-6-methylthio-s-triazine, 4-Ethylamino-2-methylthio-6-tert-butylamino-1,3,5-triazine, 6-tert-Butylamino-4-ethylamino-2-methylthio-1,3,5-triazine, A 1866, Clarosan, GS 14260, Igran, Igran 50, Igran 500, Prebane, Saterb, Terbutrex, Terbutryn, Terbutryne, tert-Butryn |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H19N5S/c1-6-11-7-12-8(15-10(2,3)4)14-9(13-7)16-5/h6H2,1-5H3,(H2,11,12,13,14,15) |
| SMILES | CCNc1nc(NC(C)(C)C)nc(SC)n1 |
| Nombre IUPAC | 4-N-terc-butil-2-N-etil-6-metilsulfanil-1,3,5-triazina-2,4-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 241.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 241.1361 |