accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3ONH

CAS RN 880-52-4

IUPAC Nombre: N-(adamantan-1-yl)acetamide
Sinónimos: N-(adamantan-1-yl)acetamide
Peso molecular (g/mol): 193.29
Fórmula molecular: C12H19NO
InChi Key: BCVXYGJCDZPKGV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (4)
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (2)
Forma física 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)