Learn More
N-Acetil Adamantamina, TRC
Código de producto. 30006784
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006784 10 g 10 g
17917494 250 mg 250 miligramos
17978714 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006784 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA16805010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 880-52-4
Fórmula molecular C12 H19 N O
Peso molecular (g/mol) 193.285
Sinónimo 1-Acetamidoadamantane, Acetamide, N-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl- (9CI, ACI), Acetamide, N-1-adamantyl- (6CI, 7CI, 8CI), N-Tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylacetamide (ACI), 1-Acetamidoadamantane, N-(Adamantan-1-yl)acetamide, N-(Tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)ace
Nombre IUPAC N-(1-adamantil)acetamida
SMILES CC(=O)NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl Adamantamine
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H19NO/c1-8(14)13-12-5-9-2-10(6-12)4-11(3-9)7-12/h9-11H,2-7H2,1H3,(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.147