Learn More
1-Acetamidoadamantano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10745971 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10745971 25 g Frasco de vidrio 25 g
10193230 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10745971 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 133600250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 880-52-4 | C12H19NO | 193.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 880-52-4
Fórmula molecular C12H19NO
Peso molecular (g/mol) 193.29
Número MDL MFCD00074730
Clave InChI BCVXYGJCDZPKGV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-acetamidoadamantane, n-1-adamantyl acetamide, n-adamantan-1-yl acetamide, 1-acetylaminoadamantane, 1-adamantylacetamide, acetamide, n-1-adamantyl, n-adamantylacetamide, 1-acetamino adamantane, unii-5283y1voii, n-acetyl adamantamine
PubChem CID 64153
Nombre IUPAC N-(1-adamantil)acetamida
SMILES CC(=O)NC12CC3CC(C1)CC(C3)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Acetamidoadamantane
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 148.0°C to 150.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 12, 220
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.29
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Acetamidoadamantane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.