Learn More
1-Acetamidoadamantano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11483447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11483447 50 g 50 g
11473447 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11483447 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17224.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 880-52-4 | C12H19NO | 193.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 880-52-4
Fórmula molecular C12H19NO
Peso molecular (g/mol) 193.29
Número MDL MFCD00074730
Clave InChI BCVXYGJCDZPKGV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-acetamidoadamantane, n-1-adamantyl acetamide, n-adamantan-1-yl acetamide, 1-acetylaminoadamantane, 1-adamantylacetamide, acetamide, n-1-adamantyl, n-adamantylacetamide, 1-acetamino adamantane, unii-5283y1voii, n-acetyl adamantamine
PubChem CID 64153
Nombre IUPAC N-(1-adamantil)acetamida
SMILES CC(=O)NC12CC3CC(C1)CC(C3)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Acetamidoadamantane
Punto de fusión 146°C to 149°C
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.29
Porcentaje de pureza 98%