CAS RN 879646-17-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Clorhidrato de 1-formil-4-(2,3,4-trimetoxibencil)piperazina, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2
4-(2,3,4-Trimetoxibenzilo)-1-piperazina-clorhidrato de carboboxaldehído, TRC
CAS: 879646-17-0 Fórmula molecular: C15 H22 N2 O4 . Cl H Peso molecular (g/mol): 330.81 Sinónimo: 1-Formyl-4-(2,3,4-trimethoxybenzyl)piperazine Hydrochloride Nombre IUPAC: 4-[(2,3,4-trimetoxifenil)metil]piperazina-1-carbaldehído; Cloruro SMILES: Cl.COc1ccc(CN2CCN(CC2)C=O)c(OC)c1OC