Learn More
4-(2,3,4-Trimetoxibenzilo)-1-piperazina-clorhidrato de carboboxaldehído, TRC
Código de producto. 30137268
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137268 10 mg 10 miligramos
30132658 5 mg 5 miligramos
17931685 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137268 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT10528010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 879646-17-0
Fórmula molecular C15 H22 N2 O4 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 330.81
Sinónimo 1-Formyl-4-(2,3,4-trimethoxybenzyl)piperazine Hydrochloride
Nombre IUPAC 4-[(2,3,4-trimetoxifenil)metil]piperazina-1-carbaldehído; Cloruro
SMILES Cl.COc1ccc(CN2CCN(CC2)C=O)c(OC)c1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Formyl-4-(2,3,4-trimethoxybenzyl)piperazine Hydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22N2O4.ClH/c1-19-13-5-4-12(14(20-2)15(13)21-3)10-16-6-8-17(11-18)9-7-16;/h4-5,11H,6-10H2,1-3H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.1346