Learn More
Clorhidrato de 1-formil-4-(2,3,4-trimetoxibencil)piperazina, Mikromol™
Código de producto. 17970796
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17970796 25 mg 25 miligramos
17902906 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17970796 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0539.080025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de 1-formil-4-(2,3,4-trimetoxibencil)piperazina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Formyl-4-(2,3,4-trimethoxybenzyl)piperazine Hydrochloride
CAS 879646-17-0
Nombres de analitos o componentes 1-Formyl-4-(2,3,4-trimethoxybenzyl)piperazine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H22 N2 O4 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1-Formyl-4-(2,3,4-trimethoxybenzyl)piperazine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22N2O4.ClH/c1-19-13-5-4-12(14(20-2)15(13)21-3)10-16-6-8-17(11-18)9-7-16;/h4-5,11H,6-10H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.COc1ccc(CN2CCN(CC2)C=O)c(OC)c1OC
Nombre IUPAC 4-[(2,3,4-trimetoxifenil)metil]piperazina-1-carbaldehído;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 330.81
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.1346 g/mol