accessibility menu, dialog, popup

UserName

BCH3NH3CCH3

CAS RN 85874-45-9

IUPAC Nombre: benzyltriethylazanium λ¹-boranuidylidene
Sinónimos: benzyltriethylazanium λ¹-boranuidylidene
Peso molecular (g/mol): 203.14
Fórmula molecular: C13H22BN
InChi Key: HQGWCEJYXHFBSA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [B-].CC[N+](CC)(CC)CC1=CC=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)