Learn More
Borohidruro de benciltrietilamonio, 96 %
Código de producto. 11496420
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11496420 5 g 5 g
11406430 25 g 25 g
11416430 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11496420 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24952.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El borohidruro de benciltrietilamonio implica la conversión de alquenos en alcoholes anti-Markovnikov en presencia de cloruro de TMS o TiCl4. Se combina con cloruro de TMS, reduce selectivamente los ácidos carboxílicos a alcoholes; los ésteres, las lactonas y los nitro y clorosustituyentes no se ven afectados. Se utiliza como reactivo reductor.
Solubilidad
Soluble en cloroformo.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de la humedad y agentes oxidantes bajo gas inerte seco. Proteger de la humedad y el agua. Incompatible con agentes oxidantes y humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85874-45-9
Fórmula molecular C13H22BN
Peso molecular (g/mol) 203.136
Número MDL MFCD00191785
Clave InChI HQGWCEJYXHFBSA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyltriethylammonium borohydride, benzyltriethylazanium ? 1-boranuidylidene, n,n,n-triethyl-benzenemethanaminium tetrahydroborate
PubChem CID 10899792
Nombre IUPAC bencil(trietil)azanio;boro(1-)
SMILES [B-].CC[N+](CC)(CC)CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyltriethylammonium borohydride
Punto de fusión ∼146°C (decomposition)
Fórmula lineal (CH3CH2)3N(CH2C6H5)BH4
Cantidad 5 g
Número UN UN3131
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Souble in Chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.17
Porcentaje de pureza 96%