Learn More
Borohidruro de benciltrietilamonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyltriethylammonium Borohydride |
| CAS | 85874-45-9 |
| Fórmula molecular | C13H26BN |
| Cantidad | 2 g |
| Sinónimo | N,N,N-Triethyl-benzenemethanaminium Tetrahydroborate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H22N.BH4/c1-4-14(5-2,6-3)12-13-10-8-7-9-11-13;/h7-11H,4-6,12H2,1-3H3;1H4/q+1;-1 |
| SMILES | [BH4-].CC[N+](CC)(CC)Cc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | bencil(trietil)azanio;boranuida |
| Peso molecular (g/mol) | 207.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.2158 |