accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OONNHS

CAS RN 85803-50-5

IUPAC Nombre: ethyl 3-(thiophen-2-yl)piperazine-1-carboxylate
Sinónimos: ethyl 3-(thiophen-2-yl)piperazine-1-carboxylate
Peso molecular (g/mol): 240.32
Fórmula molecular: C11H16N2O2S
InChi Key: YNIWHEQLSSKQCX-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCOC(=O)N1CCNC(C1)C1=CC=CS1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados