Learn More
Éster etílico de ácido 3-tiofen-2-il-piperazina-1-carboxílico, Thermo Scientific™
Código de producto. 10507780
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10507780 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10507780 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00167DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-10-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-thiophen-2-yl-piperazine-1-carboxylic acid ethyl ester
CAS 85803-50-5
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C11H16N2O2S
Cantidad 1 g
Sinónimo ethyl 3-thiophen-2-yl piperazine-1-carboxylate, ethyl 3-2-thienyl piperazine-1-carboxylate, 3-thiophen-2-yl-piperazine-1-carboxylic acid ethyl ester, acmc-20amyi, ethyl 3-2-thienyl piperazinecarboxylate, ethyl 3-2-thienyl piperazine-carboxylate, 3-thien-2-yl-piperazine-1-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophen-2-yl-piperazine-1-carboxylic acidethyl ester, 3-thiophen-2-ylpiperazine-1-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 3-thiophen-2-yl-piperazine-1-carboxylate
Clave InChI YNIWHEQLSSKQCX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)N1CCNC(C1)C2=CC=CS2
Nombre IUPAC 3-tiofen-2-ilpiperazina-1-carboxilato de etilo
Peso molecular (g/mol) 240.321
PubChem CID 2771741
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.32
Porcentaje de pureza 95%