Learn More
3-(2-Tienil)piperazina-1-carboxilato de etilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15407595
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
15407595 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 15407595 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26527.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-(2-thienyl)piperazine-1-carboxylate
CAS 85803-50-5
Fórmula molecular C11H16N2O2S
Índice de refracción 1.5485
Número MDL MFCD06245431
Cantidad 250 mg
Sinónimo ethyl 3-thiophen-2-yl piperazine-1-carboxylate, ethyl 3-2-thienyl piperazine-1-carboxylate, 3-thiophen-2-yl-piperazine-1-carboxylic acid ethyl ester, acmc-20amyi, ethyl 3-2-thienyl piperazinecarboxylate, ethyl 3-2-thienyl piperazine-carboxylate, 3-thien-2-yl-piperazine-1-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophen-2-yl-piperazine-1-carboxylic acidethyl ester, 3-thiophen-2-ylpiperazine-1-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 3-thiophen-2-yl-piperazine-1-carboxylate
Clave InChI YNIWHEQLSSKQCX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)N1CCNC(C1)C2=CC=CS2
Nombre IUPAC 3-tiofen-2-ilpiperazina-1-carboxilato de etilo
Peso molecular (g/mol) 240.321
PubChem CID 2771741
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.33
Porcentaje de pureza 95%