CAS RN 857284-23-2
IUPAC Nombre:
3-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]benzoic acid
Sinónimos:
3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzoic acid
Peso molecular (g/mol):
203.2
Fórmula molecular:
C10H9N3O2
InChi Key:
XIJPFLBFQZEFKY-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC(=O)C1=CC(CN2C=NC=N2)=CC=C1
1
–
2
de
2
resultados
2
Ácido 3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)benzoico, TRC
CAS: 857284-23-2 Fórmula molecular: C10H9N3O2 Peso molecular (g/mol): 203.19 Nombre IUPAC: ácido 3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)benzoico SMILES: OC(=O)c1cccc(Cn2cncn2)c1