Learn More
Ácido 3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)benzoico, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10178182
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10178182 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10178182 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC45401DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(1H-1, 2, 4-triazol-1-ylmethyl)benzoic acid
CAS 857284-23-2
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C10H9N3O2
Número MDL MFCD07186456
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzoic acid, 3-1,2,4 triazol-1-ylmethyl-benzoic acid, 3-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzoic acid, benzoic acid,3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl, 3-1,2,4-triazolylmethyl benzoic acid, 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl benzoic acid, benzoic acid, 3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl
Clave InChI XIJPFLBFQZEFKY-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC(CN2C=NC=N2)=CC=C1
Nombre IUPAC ácido 3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)benzoico
Peso molecular (g/mol) 203.20
PubChem CID 3159713
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.2
Porcentaje de pureza 97%