Learn More
Ácido 3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)benzoico, TRC
Código de producto. 30395615
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30395615 100 mg
30395440 50 mg
30389321 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30395615 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH955870100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 857284-23-2
Fórmula molecular C10H9N3O2
Peso molecular (g/mol) 203.19
Nombre IUPAC ácido 3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)benzoico
SMILES OC(=O)c1cccc(Cn2cncn2)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzoic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9N3O2/c14-10(15)9-3-1-2-8(4-9)5-13-7-11-6-12-13/h1-4,6-7H,5H2,(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.0695